Documentos clave
SLW3630/01
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
50 mL, disc diam. 30 mm, porosity grade 0
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3630/01
Seleccione un Tamaño
5 EA
US$ 390,00
US$ 390,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
US$ 390,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
US$ 390,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
fabricante / nombre comercial
3630/01
SciLabware
capacidad
50 mL
50 mL
disco diám.
30 mm
tamaño de poro
grade 0 porosity
Descripción general
The 40mm sintered discs fitted to these funnels are manufactured from the same 3.3 expansion borosilicate glass as the funnel bodies, making these funnels suitable to be used with a wide range aggressive chemicals.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)