Documentos
AB19027
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-ADAM17
Chemicon®, from rabbit
Sinónimos:
A disintegrin and metalloproteinase domain 17, ADAM metallopeptidase domain 17, ADAM metallopeptidase domain 17 (tumor necrosis factor, alpha,converting enzyme), CD156b antigen, Snake venom-like protease, TNF-alpha convertase, TNF-alpha converting enzyme
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
rat
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ADAM17(6868)
General description
La ADAM17, también conocida como TNF-alfa convertasa, o TACE, fue clonada por primera vez a partir de células epiteliales humanas. El factor de necrosis tumoral alfa es una citocina proinflamatoria y contribuye a una variedad de respuestas a enfermedades inflamatorias y a la muerte celular programada. El TNF-alfa se sintetiza como un precursor unido a la membrana tipo II de 26 kDa que es escindido por una convertasa para generar TNF-alfa maduro 17K secretado. Recientemente se purificó la enzima conversora de TNF-alfa (TACE) y los ADNc de TACE humanos y murinos fueron clonados por varios grupos por separado (1-3). Las proteínas ADAM son estructuralmente similares, con una secuencia señal, dominio de metaloproteasa (inactivo en algunos ADAMS), dominio de desintegrina, dominio rico en cisteína, repetición similar a EGF, transmembrana tipo I, y un dominio citoplásmico. Un miembro de la familia de las metaloproteinasas que contiene dominios similares a la desintegrina (ADAMS), el ADAM17 es conocido por procesar el trímero TNF alfa desde el precursor unido a la membrana a la forma soluble. ADAM17 contiene el motivo regular HExxHxxxH de las metaloproteinasas de zinc, y se ha demostrado que es proteolíticamente activo, seccionando el precursor de TNF, así como el receptor TNF p75, la proteína precursora mieloide, la proteína de la placa amiloide, la L selectina y el TGF alfa, haciendo de la ADAM17 una “sheddasa”. Los informes han demostrado que la expresión de ADAM17 en muestras de tumores de mama humanos es un indicador de mal pronóstico.
Specificity
TACE es una desintegrina metaloproteinasa unida a la membrana. La ADAM 17 también procesa otras proteínas de superficie celular, como el receptor de TNF, el TGF alfa, la molécula de adhesión L-selectina, así como la escisión alfa del precursor de la proteína amiloide (APP) (4,5). El ARNm de la ADAM 17 se expresa en una variedad de tejidos humanos y murinos.
Immunogen
Producido contra un péptido que corresponde a los aminoácidos 807-823 de la TACE humana (1,2). Esta secuencia difiere de las TACE de ratón y rata en un aminoácido.(3).
Application
Categoría de investigación
Estructura celular
Detección de la ADAM 17 utilizando este anticuerpo anti-ADAM 17 validado para utilizar en inmunotransferencia western e inmunocitoquímica.
Inmunotransferencia Western:
se utilizó una dilución 1:500 1:2.000 de un lote anterior. El lisado de células HeLa o Jurkat enteras se puede utilizar como control positivo y se pueden detectar bandas de 80 a 130 kDa que pueden representar la proteína madura, el precursor y la TACE glucosilada.
Inmunocitoquímica:
El usuario debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
MMP y TIMP
Quality
Evaluada habitualmente por inmunocitoquímica en células A431
Análisis inmunocitoquímico: Análisis fluorescente confocal de A431 utilizando anticuerpo policlonal anti-ADAM 17 de conejo.
Target description
De 80 a 130 kDa
Physical form
Anticuerpo policlonal de conejo purificado en disolución tampón que contiene PBS y azida sódica al 0,02 %
Presentación: Purificada
Proteína A purificada
Storage and Stability
Estable durante 1año a -20°C en alícuotas no diluidas desde la fecha de recepción.
Recomendaciones de manipulación:
Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Analysis Note
Control
Lisado de células humanas - célula completa (línea celular MDA-MB231)
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Anna Maria Kanarek et al.
The FEBS journal, 284(5), 742-753 (2017-01-20)
The association between hypertension and an increased risk for Alzheimer's disease (AD) and dementia is well established. Many data suggest that modulation of the renin-angiotensin system may be meaningful for the prevention and therapy of neurodegenerative disorders, in particular AD.
Peter Thornton et al.
EMBO molecular medicine, 9(10), 1366-1378 (2017-09-01)
We have characterised the proteolytic cleavage events responsible for the shedding of triggering receptor expressed on myeloid cells 2 (TREM2) from primary cultures of human macrophages, murine microglia and TREM2-expressing human embryonic kidney (HEK293) cells. In all cell types, a
Sayantan Jana et al.
Journal of the American Heart Association, 7(19), e010427-e010427 (2018-10-30)
Background Dilated cardiomyopathy (DCM) is a common cause of heart failure in adult and pediatric patients, but the underlying mechanism may vary in adults and children, with few studies conducted to date. The objective of the present study was to
Heparin-binding epidermal growth factor-like growth factor signaling in flow-induced arterial remodeling.
Zhang, H; Sunnarborg, SW; McNaughton, KK; Johns, TG; Lee, DC; Faber, JE
Circulation Research null
EGFR and ADAMs cooperate to regulate shedding and endocytic trafficking of the desmosomal cadherin desmoglein 2.
Klessner, JL; Desai, BV; Amargo, EV; Getsios, S; Green, KJ
Molecular Biology of the Cell null