Documentos clave
SLW2145/10M
Pyrex® Filter funnel, long stem
top O.D. 105 mm
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 2145/10M
Seleccione un Tamaño
10 EA
US$ 874,00
US$ 874,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
US$ 874,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
US$ 874,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
descripción
fits filter diam. 150 - 185 mm
Características
long stem
fabricante / nombre comercial
2145/10M
SciLabware
diám. del filtro
150—185 mm
vástago L
150 mm
vástago D.E.
8 mm
parte superior D.E.
105 mm
Descripción general
  • With 60 degree. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
  • Stem length approximately 150 mm
Características y beneficios
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Suitable for liquid-solid filtration using a filter paper
  • Funnel stem length approximately 150mm
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)