Documentos clave
SLW2140/12M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 150 mm
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 2140/12M
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 80,50
US$ 80,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 80,50
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.43
US$ 80,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
descripción
fits filter diam. 240 - 270 mm
Características
short stem
fabricante / nombre comercial
2140/12M
SciLabware
diám. del filtro
240—270 mm
vástago L
154 mm
vástago D.E.
16 mm
parte superior D.E.
150 mm
Descripción general
  • With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)