SLW2140/01M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 35 mm
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 2140/01M
About This Item
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
descripción
fits filter diam. 45 - 55 mm
Características
short stem
fabricante / nombre comercial
2140/01M
SciLabware
diám. del filtro
45—55 mm
vástago L
35 mm
vástago D.E.
8 mm
parte superior D.E.
35 mm
Descripción general
- With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
- Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)