Documentos clave
SLW1620/12M
Pyrex® Test tubes, with rim, medium wall
22 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1620/12M
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
beaded neck neck
borosilicate glass tube
colorless tube
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1620/12M
D.E. × L
16 mm × 150 mm
capacidad
22 mL
22 mL
tubo diám.
16 mm
pared grosor
1.2 mm
Descripción general
  • Conforms to ISO 4142
  • High quality test tubes designed and constructed for optimum performance
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass which gives superior performance to neutral borosilicate and soda-lime glass
  • Allows use at temperatures up to 500 deg. C
  • Excellent resistance to chemical attack
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)