Documentos clave
SLW1622/10M
Pyrex® Test tubes, without rim, medium wall
18 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1622/10M
Seleccione un Tamaño
100 EA
US$ 194,00
US$ 194,00
Fecha estimada de envío22 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
US$ 194,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
US$ 194,00
Fecha estimada de envío22 de abril de 2025
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
Push fit
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1622/10M
D.E. × L
16 mm × 125 mm
capacidad
18 mL
18 mL
tubo diám.
16 mm
pared grosor
1.2 mm
Descripción general
  • Conforms to ISO 4142
  • High quality test tubes designed and constructed for optimum performance
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass which gives superior performance to neutral borosilicate and soda-lime glass
  • Allows use at high temperatures - up to 500°C
  • Ideal for microbiology culture work
  • Excellent resistance to chemical attack
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)