Documentos clave
SLW1531/08D
Pyrex® Aspirator bottles with tubing side-arm and unground neck
500 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1531/08D
Seleccione un Tamaño
10 EA
US$ 1.120,00
US$ 1.120,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
US$ 1.120,00
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.17
US$ 1.120,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
1531/08D
SciLabware
cuerpo diám.
89 mm
botella Al
163 mm
capacidad
500 mL
500 mL
cuello D.I.
23 mm
brazo lateral tamaño
9 mm
Descripción general
  • Tubular side arm for attachment of 9mm bore flexible tubing
  • Unground neck to accept rubber stoppers
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)