Documentos clave
SLW1470/12D
Pyrex® Crystallizing dish, flat bottom
900 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1470/12D
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
flat bottom
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1470/12D
diám. × Al
140 mm × 75 mm
capacidad
900 mL
Descripción general
  • Complies to DIN 12337
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Suitable for use up to 400°C
  • Chemically and thermally resistant
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)