Documentos clave
SLW1170/08SC
Pyrex® Büchner filter with side arm and screwthread connector
capacity 1000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1170/08SC
Seleccione un Tamaño
5 EA
US$ 576,00
US$ 576,00
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
US$ 576,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
US$ 576,00
Fecha estimada de envío29 de abril de 2025
Materiales
Pyrex flask
flat bottom flask
Junta
joint ST/NS neck45 mm I.D.
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1170/08SC
Altura
230 mm
cuerpo diám.
135 mm
capacidad
1000 mL
cuello D.I.
45 mm
Descripción general
  • Complies with ISO 6556 and DIN 12476
  • Büchner flasks with heavy wall construction for vacuum filtration applications
  • Side-arm features a PTFE screwthread connector for easy and safe fitting of 9mm bore vacuum tubing
  • With tooled neck to accept a drilled rubber stopper
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)