Documentos clave
SIK4404-20
Sigma-Aldrich
11-Pentafluorophenoxyundecyltrimethoxysilane
≥95%
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 199,00
US$ 199,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 199,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H31F5O4Si
Número de CAS:
Peso molecular:
458.54
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
US$ 199,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Normalmente se envía en 1 semana. (Para pedidos fuera de Estados Unidos y Europa, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid (colorless)
caducidad
3 years under the recommended conditions
Aplicación
This coupling agent is an "hydrophobic ether" and gives very good results in the non-covalent immobilization (hydrophobic and pi stacking interactions) of proteins like antibodies.
Información legal
Product of SiKEMIA
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)