Merck
SIK2601-10
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,3,5-benzenetricarboxylic acid - H3BTC-Br
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H5BrO6
Número de CAS:
Peso molecular:
289.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥97%
cadena SMILES
Brc1c(cc(cc1C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C9H5BrO6/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Clave InChI
FLDATZLQLJIBDG-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Product of SiKEMIA
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)