Merck
S7408
Sigma-Aldrich
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
98%
Sinónimos:
2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
HO3SC6H3-2-(OH)CO2H·2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
254.21
Beilstein:
650741
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
98%
mp
105-110 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
Clave InChI
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)