8.00691
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
for synthesis
Sinónimos:
5-Sulfosalicylic acid dihydrate, Salicylsulfonic acid
About This Item
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
presión de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0% (acidimetric)
Formulario
crystals
potencia
1850 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<0.5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
mp
109-117 °C (anhydrous substance)
temperatura de transición
flash point 150 °C
solubilidad
soluble 987 g/L
densidad
0.8 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
310 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(O)c1cc(c(cc1)O)C(=O)O.C.C
InChI
1S/C7H6O6S.2CH4/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H4
Clave InChI
NFYHZVWMQHQKRU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Heavy metals (as Pb): ≤ 0,001 %(m)
Identity (IR): conforms
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable