Merck
S72835
(2-AZIRIDIN-1-YL-BENZO(1,3,2)DIOXAPHOSPHOL-2-YLIDENE)-(2,6-DICHLORO-PH)-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C14H11Cl2N2O2P
Número de CAS:
Peso molecular:
341.136
MDL number:
Other Notes