539864
5-[3,4-(Methylenedioxy)phenyl]-1,3-cyclohexanedione
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
form
solid
mp
179-181 °C (lit.)
SMILES string
O=C1CC(CC(=O)C1)c2ccc3OCOc3c2
InChI
1S/C13H12O4/c14-10-3-9(4-11(15)6-10)8-1-2-12-13(5-8)17-7-16-12/h1-2,5,9H,3-4,6-7H2
InChI key
BNXUYPAIVILSTN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c