Merck
R606995
3,3,6,6-TETRAMETHYL-9-PHENYL-3,4,5,6,7,9-HEXAHYDRO-1H-XANTHENE-1,8(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C23H26O3
Número de CAS:
Peso molecular:
350.462
MDL number:
Other Notes