Merck
R541494
3-(THIOPHENE-2-CARBONYL)-PYRROLO(2,1-A)ISOQUINOLINE-1-CARBOXYLIC ACID ET ESTER
AldrichCPR
About This Item
Fórmula lineal:
C20H15NO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
349.411
MDL number:
Other Notes