Documentos clave
QBD-AQ-11962LF
Sigma-Aldrich
AQuora®750-Maleimide
Sinónimos:
2-((1E,3E,5E)-7-((E)-1-(38-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-3,31,36-trioxo-7,10,13,16,19,22,25,28-octaoxa-4,32,35-triazaoctatriacontyl)-3-methyl-3-(15-oxo-2,5,8,11-tetraoxa-14-azaheptadecan-17-yl)-5-s
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C86H134N7O32S2
Peso molecular:
1842.14
Código UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.01
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
cadena SMILES
CC(C1=C(N/2CCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCNC(CCN3C(C=CC3=O)=O)=O)=O)=O)C=CC(S(=O)([O-])=O)=C1)(CCC(NCCOCCOCCOCCOC)=O)C2=C/C=C/C=C/C=C/C4=[N+](CCOCCOCCOCCOC)C(C=CC(S(=O)([O-])=O)=C5)=C5C4(CCOCCOCCOCCOC)C
Descripción general
AQuora® 750-Maleimide is a thiol-reactive fluorophore designed to improve solubility during labeling and of the dye labeled conjugate. As a result, the dye labeled conjugates made with AQuora® 750-Maleimide yields enhanced signal and signal-to-noise ratios in fluorescence-based applications including fluorescent western blotting, fluorescence-based microscopy, flow cytometry, and cell-based assays.
This AQuora® 750-Maleimide dye is activated with a maleimide (MAL) group which reacts with a thiol to form a thioether bond.
Información legal
AQuora is a registered trademark of Quanta BioDesign, Ltd.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)