Merck
QBD11626
Sigma-Aldrich
MAL-dPEG®4-Glu(TFP ester)-NH-dPEG®4-Glu(TFP ester)-NH-m-dPEG®24
>90% (HPLC)
Sinónimos:
MAL-PEG4-Glu(TFP ester)-NH-PEG4-Glu(TFP ester)-NH-m-PEG24, Sidewinder TFP-PEG-maleimide
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 1.310,00
US$ 1.310,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 1.310,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C100H162F8N6O43
Peso molecular:
2288.36
Código UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.22
US$ 1.310,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>90% (HPLC)
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Pegylations
arquitectura del polímero
shape: Y-shape
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Características y beneficios
MAL-dPEG4-Glu(TFP ester)-NH-dPEG4-Glu(TFP ester)-NH-m-dPEG24 is a novel, patent-pending Sidewinder product from Quanta BioDesign that permits attachment of hydrophobic groups on the sidearms of two glutamic acid moieties. Short hydrophilic spacers separate the glutamates, and a long hydrophilic dPEG unit terminates the construct. A sulfhydryl-reactive maleimide group provides an attachment point for the construct to another molecule, such as a protein or peptide. Tetrafluorophenyl esters functionalize the two glutamate units along the Sidewinder backbone.
Información legal
Products Protected under U.S. Patent #s 7,888,536 & 8,637,711 and European Patent #s 1,594,440 & 2,750,681
Sidewinder is a trademark of Quanta BioDesign
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)