Merck
757764
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether biotin
average Mn 3,700, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine, biotin
Sinónimos:
Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 510,00
US$ 510,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 510,00
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 510,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether biotin,
Formulario
solid
mol peso
PEG average Mn 3,400 (n~77)
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
temperatura de transición
Tm 53-58 °C
Ω-final
amine
α-final
biotin
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Aplicación
  • Bioconjugation,
  • drug delivery,
  • PEG hydrogel,
  • crosslinker,
  • surface functionalization
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A Kurihara et al.
Bioconjugate chemistry, 11(3), 380-386 (2000-05-23)
The amyloid plaques of Alzheimer's disease (AD) are formed by the neuropeptide Abeta(1)(-)(42/43), and carboxyl terminal truncated forms of this neuropeptide, designated Abeta(1)(-)(40), bind to amyloid plaques of AD autopsy tissue sections. Therefore, Abeta(1)(-)(40) is a potential peptide radiopharmaceutical that
Artículos
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.