Merck
QBD11200
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®4-TFP ester
Sinónimos:
Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
1000 MG
US$ 534,00
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1000 MG
US$ 534,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H24BrF4NO7
Número de CAS:
Peso molecular:
534.29
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
US$ 534,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
grupo funcional
bromo
ester
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)=O)=O
Clave InChI
KMXNKPMXZFZZAS-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Bromoacetamido-dPEG®₄ -TFP ester can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by reaction of the bromoacetamido with a free thiol and reaction of the TFP ester with a primary amine.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)