Merck
QBD10613
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Lys-(dPEG®4-biotin)-OH-(acid)
>95% (HPLC)
Sinónimos:
Fmoc-Lys(biotin-PEG4)-OH, Fmoc-N-Lys(PEG4-biotin)-OH-(acid), Fmoc-PEG-biotin acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 196,00
US$ 196,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 196,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H59N5O11S
Peso molecular:
842.01
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
US$ 196,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>95% (HPLC)
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Biotinylations
reaction type: Pegylations
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Características y beneficios
Fmoc-N-Lys-(dPEG4-biotin)-OH permits incorporation of a short (19.1 atoms, 16 Å), biotinylated discrete PEG (dPEG) into a peptide chain using standard Fmoc chemistry with Fmoc-protected lysine. The biotin-dPEG4 moiety is coupled to the side chain of lysine. A useful application for this product is the creation of a peptide probe that can be retrieved by affinity capture using avidin or streptavidin.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Información legal
Products Protected under U.S. Patent #s 7,888,536 & 8,637,711 and European Patent #s 1,594,440 & 2,750,681
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)