Documentos clave
PL800GN-30ML
Plas-Labs neoprene glove box gloves
for 1 piece glove set, size 9 (for 8 in. ports), 30 mil thick
About This Item
Código UNSPSC:
46181504
NACRES:
NB.35
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
neoprene
tamaño
9 (for 8 in. ports)
Características
reusable
30 mil thick
envase
pack of 1 pair
fabricante / nombre comercial
Plas-Labs 800GN-30ML
Descripción general
Plas-Labs black neoprene rubber gloves for chemical resistance
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)