Merck
395137
Sigma-Aldrich
2-(Trichloroacetyl)pyrrole
99%
Sinónimos:
2-Pyrrolyl trichloromethyl ketone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4Cl3NO
Número de CAS:
Peso molecular:
212.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99%
mp
72-74 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ketone
cadena SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(=O)c1ccc[nH]1
InChI
1S/C6H4Cl3NO/c7-6(8,9)5(11)4-2-1-3-10-4/h1-3,10H
Clave InChI
BBFDGMDENAEMKF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-(Trichloroacetyl)pyrrole is a 2-substituted pyrrole. It undergoes acylation to afford 4-acyl derivatives (4-formyl to 4-hexanoyl).[1]
Aplicación
2-(Trichloroacetyl)pyrrole may be used in the synthesis of following:
  • pyrrole-2-carboxylates, tris[2-(2-pyrryl-carboxy)ethyl]amine and tetrakis(2-pyrryl-carboxy-methyl)methane[2]
  • 1-oxo-2,3-disubstituted -pyrrolo[1,2-a]pyrazines[3]
  • 4-pyridylmethyl 1H-pyrrole-2-carboxyl­ate[4]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis of 2-alkylputrescines from 3-alkylpyrroles.
Garrido DOA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 53(2), 403-407 (1988)
Pyrrole-2-carboxylate dimer: a robust supramolecular synthon for crystal engineering.
Yin Z and Li Z.
Tetrahedron Letters, 47(45), 7875-7879 (2006)
Total synthesis of peramine.
Dumas, DJ.
The Journal of Organic Chemistry, 53(20), 4650-4653 (1988)
4-Pyridylmethyl 1H-pyrrole-2-carboxylate.
Wang W-Y and Yin Z-M.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(5), o2737-o2738 (2007)