P53306
Propyl gallate
97%
Sinónimos:
3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
mp
146-149 °C (lit.)
SMILES string
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
InChI key
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Reconstitution
Replaced by
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
368.6 °F - closed cup
flash_point_c
187 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?