Merck
P5301
Sigma-Aldrich
Pentafluorobenzene
98%
About This Item
Fórmula lineal:
HC6F5
Número de CAS:
Peso molecular:
168.06
Beilstein:
1911549
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.391 (lit.)
bp
85 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
densidad
1.514 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cc(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6HF5/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1H
Clave InChI
WACNXHCZHTVBJM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
14.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Victoria A Sannikova et al.
The journal of physical chemistry. A, 123(2), 505-516 (2018-12-20)
Magnetic field-affected reaction yield (MARY) spectroscopy is a spin chemistry technique for detecting short-lived radical ions. Having sensitivity to transient species with lifetimes as short as nanoseconds, MARY spectroscopy usually does not provide detailed information on their magnetic resonance parameters
Leila Hejazi et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 29(1), 91-99 (2014-12-03)
Mass spectrometric identification of compounds in chromatography can be obtained from molecular masses from soft ionization mass spectrometry techniques such as field ionization (FI) and fragmentation patterns from hard ionization techniques such as electron ionization (EI). Simultaneous detection by EI