P23806
1,4-Phenylenediacetonitrile
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
powder
mp
95-99 °C (lit.)
cadena SMILES
N#CCc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C10H8N2/c11-7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-12/h1-4H,5-6H2
Clave InChI
FUQCKESKNZBNOG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)