Merck
P16605
Sigma-Aldrich
Phenylacetaldehyde dimethyl acetal
97%
Sinónimos:
(2,2-Dimethoxyethyl)benzene
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 64,20
US$ 64,20
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 64,20
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2CH(OCH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
166.22
Beilstein/REAXYS Number:
879360
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 64,20
Fecha estimada de envío16 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.493 (lit.)
bp
219-221 °C/754 mmHg (lit.)
density
1.004 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(Cc1ccccc1)OC
InChI
1S/C10H14O2/c1-11-10(12-2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3
InChI key
WNJSKZBEWNVKGU-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
192.2 °F - closed cup
flash_point_c
89 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)