Merck
O6000
Sigma-Aldrich
tert-Octylamine
95%
Sinónimos:
1,1,3,3-Tetramethylbutylamine, 2-Amino-2,4,4-trimethylpentane
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 72,70
500 G
US$ 118,00
US$ 72,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 72,70
500 G
US$ 118,00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CCH2C(CH3)2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
129.24
Beilstein:
1732753
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 72,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
densidad de vapor
4.46 (vs air)
presión de vapor
10 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.424 (lit.)
bp
137-143 °C (lit.)
densidad
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)CC(C)(C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-7(2,3)6-8(4,5)9/h6,9H2,1-5H3
Clave InChI
QIJIUJYANDSEKG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
33 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)