Merck
O1807
Sigma-Aldrich
Octadecyl isocyanate
technical grade
Sinónimos:
1-Isocyanatooctadecane, ODI, Stearyl isocyanate, n-Octadecyl isocyanate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)17NCO
Número de CAS:
Peso molecular:
295.50
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
presión de vapor
1 mmHg ( 154 °C)
índice de refracción
n20/D 1.45 (lit.)
bp
172-173 °C/5 mmHg (lit.)
mp
15-16 °C (lit.)
densidad
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C19H37NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-19-21/h2-18H2,1H3
Clave InChI
QWDQYHPOSSHSAW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Octadecyl isocyanate can be used as a modifier:
  • For cellulose nanocrystals in the synthesis of poly(butylene adipate-co-terephthalate) (PBAT) based nanocomposites with improved mechanical and rheological properties.
  • For lignin to effectively incorporate the lignin fillers in polyurethane matrix to prepare composites.
It can be reacted with various amines to synthesize variety of unsymmetrical urea derivatives.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
300.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
149 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Mechanical, rheological and degradation properties of PBAT nanocomposites reinforced by functionalized cellulose nanocrystals.
Pinheiro IF, et al.
European Polymer Journal, 97, 356-365 (2017)
Studies toward a library of tetrahydrofurans: Click and MCR products of mono-and bis-tetrahydrofurans.
Mishra JK, et al.
Journal of Combinatorial Chemistry, 12(5), 609-612 (2010)
High bio-content polyurethane composites with urethane modified lignin as filler.
Zhang C, et al.
Polymer, 69, 52-57 (2015)
The synthesis of catechol and 8-hydroxyquinoline derivatives with short peptide-type side chains: Metal complex ligands with additional receptor properties.
Albrecht M, et al.
Synthesis, 2003(07), 1105-1111 (2003)