8.20928
1-Octene
for synthesis
Sinónimos:
1-Octene, 1-Octylene, Caprylene
About This Item
Productos recomendados
presión de vapor
17.3 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
221 °C
potencia
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
lim. expl.
0.7-6.8 % (v/v)
Viscosidad cinemática
0.38 cSt(40 °C)
mp
-102 °C
temperatura de transición
flash point 8 °C
densidad
0.72 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
C(CCC)CCC=C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
Clave InChI
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Catalytic Behavior of Chromium: Investigation of chromium catalysts for selective ethylene oligomerization to 1-Octene, crucial for developing advanced materials and chemicals used in various sectors, including pharmaceuticals (KA Alferov et al., 2017).
- Analysis of Ethylene/1-Octene Copolymers: Detailed structure analysis of ethylene/1-Octene copolymers synthesized from living coordination polymerization, providing insights into the polymer structure that are critical for developing new materials (W Liu et al., 2014).
- Phenoxyimine Zr-Catalyzed Polymerizations: Studies on unexpected s-ligand effects in phenoxyimine Zr-catalyzed copolymerizations of ethylene and 1-Octene, relevant for designing catalysts and polymers with specific properties for drug delivery systems (Y Gao et al., 2019).
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.714 - 0.715
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
46.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
8 °C