Merck
N22002
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate
98%
Sinónimos:
p-Nitrophenyl phosphate disodium, Disodium 4-nitrophenyl phosphate hexahydrate, di-Sodium 4-nitrophenyl phosphate, pNPP
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
371.14
Beilstein:
5324661
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Ensayo
98%
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)