Merck
N20506
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrophenyl)butyric acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4(CH2)3CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
209.20
Beilstein/REAXYS Number:
2051992
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
form
powder
mp
90-93 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CCCc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H11NO4/c12-10(13)3-1-2-8-4-6-9(7-5-8)11(14)15/h4-7H,1-3H2,(H,12,13)
InChI key
WQMLUHZFRFCQDB-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)