Merck
M9009
Sigma-Aldrich
Methoxyacetonitrile
≥98%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 130,00
25 G
US$ 579,00
100 G
US$ 1.270,00
US$ 130,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 130,00
25 G
US$ 579,00
100 G
US$ 1.270,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OCH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
71.08
Beilstein:
1738014
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 130,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.381 (lit.)
bp
118-119 °C/731 mmHg (lit.)
densidad
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COCC#N
InChI
1S/C3H5NO/c1-5-3-2-4/h3H2,1H3
Clave InChI
QKPVEISEHYYHRH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
32 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Masazumi Tamura et al.
Nature communications, 6, 8580-8580 (2015-10-06)
Multidentate materials formed by simply mixing heterogeneous and homogeneous components are promising for construction of versatile active sites on the surface of heterogeneous compounds, however, to the best of our knowledge, there are no reports on such materials. Self-assembly of