M86758
2-Methylundecanal
95%
About This Item
Productos recomendados
assay
95%
refractive index
n20/D 1.432 (lit.)
bp
171 °C (lit.)
density
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)C(C)CCCCCCCCC
InChI
1S/C12H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-12(2)11-13/h11-12H,3-10H2,1-2H3
Inchi Key
NFAVNWJJYQAGNB-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
200.1 °F - closed cup
flash_point_c
93.4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)