Merck
M78607
Sigma-Aldrich
6-Methyl-2-pyridinemethanol
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
123.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
bp
105-108 °C/12 mmHg (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc(CO)n1
InChI
1S/C7H9NO/c1-6-3-2-4-7(5-9)8-6/h2-4,9H,5H2,1H3
Clave InChI
JLVBSBMJQUMAMW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
109 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Salah S Massoud et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(26), 10086-10103 (2014-05-30)
Four new cobalt(ii) complexes [Co(6-MeTPA)Cl]ClO4/PF6 (2/2a), [Co(6-Me2TPA)Cl]ClO4/PF6 (3/3a), [Co(BPQA)Cl]ClO4/PF6 (4/4a) and [Co(BQPA)Cl]ClO4/PF6 (5/5a) as well as [Co(TPA)Cl]ClO4 (1) where TPA = tris(2-pyridylmethyl)amine, 6-MeTPA = ((6-methyl-2-pyridyl)methyl)bis(2-pyridylmethyl)amine, 6-Me2TPA = bis(6-methyl-2-pyridyl)methyl)-(2-pyridylmethyl)amine, BPQA = bis(2-pyridylmethyl)-(2-quinolylmethyl)-amine and BQPA = bis(2-quinolylmethyl)-(2-pyridylmethyl)amine were synthesized and structurally characterized.