Merck
491047
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
98%
Sinónimos:
(2-Pyridyl)methyl bromide hydrobromide, 2-Bromomethylpyridine monohydrobromide, 2-Picolyl bromide-hydrobromide
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 71,40
25 G
US$ 217,00
US$ 71,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 71,40
25 G
US$ 217,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6BrN · HBr
Número de CAS:
Peso molecular:
252.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 71,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
149-152 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Br[H].BrCc1ccccn1
InChI
1S/C6H6BrN.BrH/c7-5-6-3-1-2-4-8-6;/h1-4H,5H2;1H
Clave InChI
JQDNCGRNPYKRAO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide is a pyridine derivative. It participates in the synthesis of 7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole (NBD) based colorimetric and fluorescence chemosensor.[1]
Aplicación
2-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide may be used in the preparation of :
  • 2-[1-(pyridin-2-ylmethyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl]pyridine[2]
  • 2-morpholin-4-yl-7-(pyridin-2-ylmethoxy)-4H-1,3-benzoxazin-4-one[3]
  • 8-methyl-2-morpholin-4-yl-7-(pyridin-2-ylmethoxy)-4H-1,3-benzoxazin-4-one[3]
  • trans-4-(4-(bis(pyridin-2-ylmethyl)amino)styryl)benzonitrile[4]
  • 2-[N-(2-aminoethanethiol) methyl]-pyridine[5]
  • 2-[N-(ethylenediamino)-methyl]-pyridine[5]
  • 3-(carboxymethyl)-1-[(pyridin-2-yl)methyl]-3H-imidazol-1-ium trifluoroacetate[6]
  • 3-[(S)-1-carboxy-2-methylpropyl]-1-[(pyridin-2-yl)methyl]-3H-imidazol-1-ium trifluoroacetate[6]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A stilbene-based fluoroionophore for copper ion sensing in both reduced and oxidized environments.
Zhu MQ, et al.
Talanta, 81(1), 678-683 (2010)
Synthesis and characterization of platinum (II) complexes from trifluoromethyl phenylenediamine, picoline and N-benzyl ethylenediamine derivatives.
Almeida MVD, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 17(7), 1266-1273 (2006)
An NBD-based colorimetric and fluorescent chemosensor for Zn2+ and its use for detection of intracellular zinc ions.
Xu Z, et al.
Tetrahedron, 65(11), 2307-2312 (2009)
Green Catalysts: Solid-Phase Peptide Carbene Ligands in Aqueous Transition-Metal Catalysis.
Worm-Leonhard K and Meldal M.
European Journal of Organic Chemistry, 2008(31), 5244-5253 (2008)
Saleh Ihmaid et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(11), 4934-4946 (2010-08-31)
A number of new 2-amino-[5, 6, 7 and 8]-O-substituted 1,3-benzoxazines, and 2-amino 8-methyl-7-O-substituted-1,3-benzoxazines were synthesized. Thirty one new compounds were tested for their effect on collagen induced platelet aggregation and it was found that the most active compounds were 8-methyl-2-morpholin-4-yl-7-(pyridin-3-ylmethoxy)-4H-1,3-benzoxazin-4-one