Merck
196398
Sigma-Aldrich
Furan-3-methanol
99%
Sinónimos:
3-(Hydroxymethyl)furan
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H6O2
Número de CAS:
Peso molecular:
98.10
Beilstein:
106456
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.484 (lit.)
bp
79-80 °C/17 mmHg (lit.)
densidad
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadena SMILES
OCc1ccoc1
InChI
1S/C5H6O2/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-2,4,6H,3H2
Clave InChI
STJIISDMSMJQQK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Furan-3-methanol on oxidation with pyridinium chlorochromate yields furan-3-carboxaldehyde[1].
Aplicación
Furan-3-methanol was used in the synthesis of substituted δ2-butenolides[2] and 1-benzyl-3-(furan-3-ylmethyl)-3-methylpyrrolidin-2-one[3].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
38 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jai K Chavda et al.
European journal of organic chemistry, 2014(1), 129-139 (2014-05-16)
The tricyclic BCD substructure of the marine natural product nakadomarin A has been synthesised. The strategy utilised a key carbon-carbon bond-forming reaction between a furan and an
Stannylation/destannylation. Preparation of. alpha.-alkoxy organolithium reagents and synthesis of dendrolasin via a carbinyl carbanion equivalent.
Still WC.
Journal of the American Chemical Society, 100(5), 1481-1487 (1978)
3-Alkylfurans as useful synthetic equivalents for substituted δ2-butenolides.
Goldsmith D, et al.
Tetrahedron Letters, 24(52), 5835-5838 (1983)