Merck
M37935
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione
97%
Sinónimos:
1-Methyl-2,6-cyclohexanedione
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 190,00
100 G
US$ 699,00
US$ 190,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 190,00
100 G
US$ 699,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H7(=O)2
Número de CAS:
Peso molecular:
126.15
Beilstein:
1281598
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 190,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
mp
206-208 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1C(=O)CCCC1=O
InChI
1S/C7H10O2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h5H,2-4H2,1H3
Clave InChI
VSGJHHIAMHUZKF-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
Aplicación
An important starting material, exemplified in a formal synthesis of acorone.[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
The Journal of Organic Chemistry, 58, 2972-2972 (1993)
Randy M Wadkins et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(8), 2906-2915 (2005-04-15)
Carboxylesterases (CE) are ubiquitous enzymes responsible for the metabolism of xenobiotics. Because the structural and amino acid homology among esterases of different classes, the identification of selective inhibitors of these proteins has proved problematic. Using Telik's target-related affinity profiling (TRAP)