M3394
6-Methyl-2,4-heptanedione
≥98%
Sinónimos:
Isovalerylacetone, NSC 42238, NSC 42240, NSC 46469, NSC 94
Productos recomendados
Ensayo
≥98%
color
colorless to faint yellow
densidad
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-6(2)4-8(10)5-7(3)9/h6H,4-5H2,1-3H3
Clave InChI
IGMOYJSFRIASIE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Cyclocondensation and deacetylation of dibromo(phenylsulfonyl)propene derivatives for synthesis of disubstituted furans
- Synthesis of dual activity effectors of angiotensin II type 1 receptors and peroxisome proliferator-activated receptor-γ
- Addition reactions with 1-alkynes
- Knoevenagel condensation
- Oxidative free radical reactions with 2-amino-1,4-benzoquinones
- Mild oxidative cleavage for synthesis of carboxylic acids
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.