Saltar a
282979
3-Ethyl-2,4-pentanedione, mixture of tautomers
98%
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3COCH(C2H5)COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
128.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
216-272-0
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
bp
80-81 °C/20 mmHg (lit.)
density
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ketone
SMILES string
CCC(C(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C7H12O2/c1-4-7(5(2)8)6(3)9/h7H,4H2,1-3H3
InChI key
GUARKOVVHJSMRW-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Ethyl-2,4-pentanedione has been used in the preparation of:
  • N,N,N,N-tetradentate macrocyclic ligand
  • vanadyl 3-ethylacetylacetonate, its effects in non-ketotic, streptozotocin-diabetic rats has been studied
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
282855218286156019
description
98%
description
technical grade, 85%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
85%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
80-81 °C/20 mmHg (lit.)
bp
172-174 °C (lit.)
bp
87-88 °C/6 mmHg (lit.)
bp
201-202 °C (lit.)
density
0.953 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
refractive index
n20/D 1.471 (lit.)
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
152.6 °F - closed cup
flash_point_c
67 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)