Merck
M3000
Sigma-Aldrich
(−)-Menthyloxyacetic acid
98%
Sinónimos:
(−)-Menthyl carboxymethyl ether
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H22O3
Número de CAS:
Peso molecular:
214.30
Beilstein:
2444474
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]25/D −92.5°, c = 4 in methanol
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.4672 (lit.)
bp
163-164 °C/10 mmHg (lit.)
mp
52-55 °C (lit.)
densidad
1.01 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O3/c1-8(2)10-5-4-9(3)6-11(10)15-7-12(13)14/h8-11H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t9-,10+,11-/m1/s1
Clave InChI
CILPHQCEVYJUDN-OUAUKWLOSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)