Documentos clave
LGFN50K
Sigma-Aldrich
Near-IR Fluorescent PLGA nanoparticles
50 μm average diameter
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 677,00
US$ 677,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 677,00
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 677,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
descripción
Excitation/Emission: 780/820 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Formulario
pellets
diámetro promedio
50 μm
Descripción general
Particles made of poly(D,L-lactide-co-glycolide) L/G ratio of 50/50, inherent viscosity of ~0.45 dL/g.To re-constitute:
  • Warm to ambient temperature
  • Add DI water or buffer to achieve desired concentration
  • Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
Aplicación
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
Información legal
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)