Merck
805165
Sigma-Aldrich
Green Fluorescent PLGA microspheres
50 μm average diameter
Sinónimos:
Green Fluorescent PLGA nanoparticles, Degradex® Fluorescent PLGA
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 784,00
US$ 784,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 784,00
About This Item
Fórmula lineal:
(C3H4O2)x(C2H2O2)y
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 784,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
descripción
Excitation/emission: 460/500 nm
Nivel de calidad
Formulario
powder
diámetro promedio
50 μm
densidad
1.3 g/cm3
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Degradex® is made with poly(D,L-lactide-co-glycolide) with an L/G ratio of 50/50 and a Mw of 30,000.
To re-constitute:
  • remove the product from freezer
  • wait until temperature rises to the ambient temperature
  • add DI water or buffer to the container
  • Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure the microspheres are well suspended.
Aplicación
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
Información legal
Degradex is a registered trademark of Phosphorex, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Study on how Degradex® PLGA microspheres and nanoparticles can be used for drug delivery research and formulation development.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.