Documentos clave
LGFG30K
Sigma-Aldrich
Green Fluorescent PLGA microspheres
30 μm average diameter
Seleccione un Tamaño
50 MG
US$ 571,00
US$ 571,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
US$ 571,00
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 571,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
descripción
Excitation/Emission: 460/500 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Formulario
pellets
diámetro promedio
30 μm
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Aplicación
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
Información legal
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.