JRD1602
4-Phenyl-2-carboxy-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepine
AldrichCPR
Sinónimos:
2,3-Dihydro-4-phenyl-1,5-benzothiazepine-2-carboxylic acid
About This Item
Productos recomendados
grupo funcional
carboxylic acid
phenyl
thioether
cadena SMILES
O=C(O)C1CC(C2=CC=CC=C2)=NC3=CC=CC=C3S1
InChI
1S/C16H13NO2S/c18-16(19)15-10-13(11-6-2-1-3-7-11)17-12-8-4-5-9-14(12)20-15/h1-10,15,17H,(H,18,19)
Clave InChI
WXLNKZYDRLNRCT-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)