JRD1401
1-(6-(4-Chlorophenyl)-2-methylpyridin-3-yl)ethanone
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
US$ 496,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 496,00
Productos recomendados
Formulario
solid
grupo funcional
chloro
ketone
cadena SMILES
CC1=C(C(C)=O)C=CC(C2=CC=C(Cl)C=C2)=N1
InChI
1S/C14H12ClNO/c1-9-13(10(2)17)7-8-14(16-9)11-3-5-12(15)6-4-11/h3-8H,1-2H3
Clave InChI
OODTXAUEVYFZLU-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)