JRD1334
Ethyl 3-amino-5-(4-phenoxyphenyl)thiophene-2-carboxylate
AldrichCPR
Seleccione un Tamaño
US$ 911,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 911,00
Productos recomendados
Formulario
solid
grupo funcional
ester
phenoxy
cadena SMILES
CCOC(C1=C(N)C=C(S1)C2=CC=C(OC3=CC=CC=C3)C=C2)=O
InChI
1S/C19H17NO3S/c1-2-22-19(21)18-16(20)12-17(24-18)13-8-10-15(11-9-13)23-14-6-4-3-5-7-14/h3-12H,2,20H2,1H3
Clave InChI
WYVQYIFJAMSUQF-UHFFFAOYSA-N
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)