Merck
JRD0699
Sigma-Aldrich
(E)-4-(4-Fluorophenyl)-4-oxobut-2-enoic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 230,00
US$ 230,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 2 días laborables (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 230,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H7FO3
Número de CAS:
Peso molecular:
194.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
US$ 230,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Envío en 2 días laborables (Para pedidos fuera de Estados Unidos, calcule la entrega 1 o 2 semanas más tarde)
Solicitar un pedido a granel
Formulario
solid
cadena SMILES
O=C(O)/C=C/C(C(C=C1)=CC=C1F)=O
InChI
1S/C10H7FO3/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-10(13)14/h1-6H,(H,13,14)/b6-5+
Clave InChI
CMSWGWOQRTZZAS-AATRIKPKSA-N
Otras notas
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)